Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
219-499-3
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
171-172 °C/11 mmHg (lit.)
mp
128-130 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c1-7-2-3-8-4-5-10(11)12-9(8)6-7/h2-6H,1H3
InChI key
DLHXRDUXNVEIEY-UHFFFAOYSA-N
General description
7-Methylcoumarin is a substituted coumarin, which belongs to the class of heterocyclic oxygen compounds with benzopyran-2-one moiety as the core. It is commonly present as a component of food and beverage products.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Methylcoumarin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?