Przejdź do
34726BC
Assurance® GDS DNA Swab Resuspension Buffer Tq PCR Reagent
For use with Assurance® GDS
Synonim(y):
Bufor do przygotowania próbki PCR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
91,80 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106306
NACRES:
NA.85
Suitability:
Escherichia coli (O157:H7), Cronobacter spp., Salmonella spp., enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 34726-100
Application(s):
food and beverages
pathogen testing
Technique(s):
PCR: suitable
Storage temp.:
2-8°C
91,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GDS DNA Swab Resuspension Buffer Tq, BioControl, For use with GDS
Quality Segment
shelf life
24 mo.
packaging
vial of 1.2 mL (sufficientfor 100 tests)
manufacturer/tradename
BioControl Systems 34726-100
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (O157:H7), Cronobacter spp., Salmonella spp., enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
General description
GDS DNA Swab Resuspension Buffer Tq jest niezbędnym produktem zalecanym do posiadania przez laboratoria na wypadek skażenia. Niewłaściwe obchodzenie się ze zużytymi probówkami do amplifikacji Assurance® GDS i ich utylizacja może spowodować zanieczyszczenie powierzchni roboczych i sprzętu laboratoryjnego amplikonem DNA. Jako środek zapobiegawczy zaleca się okresowe pobieranie próbek pod kątem zanieczyszczenia DNA. GDS DNA Swab Resuspension Buffer Tq jest przenoszony do odpowiednich probówek amplifikacyjnych dla wszystkich testów Assurance® GDS (z wyjątkiem Listeria spp. i Listeria monocytogenes).
Application
GDS DNA Swab Resuspension Buffer Tq jest stosowany podczas pobierania próbek środowiskowych pod kątem zanieczyszczenia DNA.
PCR
Other Notes
Resuspension Buffer Tq z zestawów GDS NIE MOŻE być zastąpiony przez DNA Swab Resuspension Buffer Tq.
One vial, 1.2 mL, sufficient for 100 tests
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34724BC34746BC34031BC
description
BioControl, For use with GDS
description
BioControl, For use with GDS, bottle of -70 mL
description
BioControl, For use with GDS Listeria
description
BioControl, for use with GDS
suitability
Salmonella spp., Cronobacter spp., enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic), Escherichia coli (O157:H7)
suitability
Salmonella spp., Cronobacter spp., Escherichia coli (O157:H7), enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
suitability
Listeria spp.
suitability
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic), Escherichia coli (O157:H7)
manufacturer/tradename
BioControl Systems 34726-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 34724-100C
manufacturer/tradename
BioControl Systems 34746-100
manufacturer/tradename
BioControl
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
shelf life
24 mo.
shelf life
36 mo.
shelf life
-
shelf life
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)