Merck
36725
Dicyclopropylmethanol
purum, ≥98.5% (GC)
Synonim(y):
DCPM-OH
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
238-236-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2203215
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.464
bp
69 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1CC1)C2CC2
Other Notes
Protecting group reagent for carboxylic acids; the formed esters are very mildly and selectively cleaved
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)