Merck
37465
AQUANAL™-plus aluminum (Al) 0.02-0.2 mg/L
refill pack for 37425
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41113319
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
application(s)
environmental
general analytical
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
Aquanal™ kits can be used for the determination of hardness and phosphate, ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
Analysis Note
also for photometric evaluation
Legal Information
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)