Przejdź do zawartości
Merck

44875

cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid

≥99.0% (GC)

Synonim(y):

Homo-γ-linolenic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)3(CH2)6CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.48
EC Number:
217-233-0
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1796533
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


assay

≥99.0% (GC)

refractive index

n20/D 1.478 (lit.)

solubility

chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless

storage temp.

−20°C

SMILES string

CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(O)=O

InChI

1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-

InChI key

HOBAELRKJCKHQD-QNEBEIHSSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid


Klasa składowania

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

143.6 °F - closed cup

Temperatura zapłonu (°C)

62 °C - closed cup

PPE (środki ochrony indywidualnej)

Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów