Przejdź do zawartości
Merck

58880

L-Isoleucine

≥99.0% (NT)

Synonim(y):

(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
EC Number:
200-798-2
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721792
eCl@ss:
32110501
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Quality Segment

assay

≥99.0% (NT)

optical activity

[α]20/D +41.0±1°, c = 5% in 6 M HCl

impurities

≤0.5% foreign amino acids

ign. residue

≤0.1% (as SO4)

loss

≤0.1% loss on drying, 110 °C

mp

288 °C (dec.) (lit.)

anion traces

chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg

cation traces

Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg

SMILES string

CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O

InChI

1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1

InChI key

AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under L-Isoleucine


Klasa składowania

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 1

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable

PPE (środki ochrony indywidualnej)

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów