Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H33N5O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
523.60
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥75% (HPLC)
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NC(=O)CCN3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C23H33N5O7S/c29-17(7-2-1-6-16-21-15(13-36-16)26-23(35)27-21)24-11-4-3-5-14(22(33)34)25-18(30)10-12-28-19(31)8-9-20(28)32/h8-9,14-16,21H,1-7,10-13H2,(H,24,29)(H,25,30)(H,33,34)(H2,26,27,35)/t14-,15-,16-,21-/m0/s1
InChI key
KWNGAZCDAJSVLC-OSAWLIQMSA-N
Application
N-(3-Maleimidopropionyl)biocytin (MPB) is a versatile biotinylating reagent and thiol-specific probe that can detect protein SH groups on dot blots in the fmole range. MPB can be used for protein blotting, enzyme immunoassay, protein immobilization and various cytochemical procedures.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?