Merck
64008BC
Pobieranie próbek środowiskowych AssureSwab
BioControl, Self-contained environmental sampling device for use in environmental monitoring
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41112601
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shelf life
6‑18 mo.
manufacturer/tradename
BioControl Systems 64008-100
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
General description
AssureSwab to samodzielne urządzenie do pobierania próbek środowiskowych do użytku w monitorowaniu środowiska. Urządzenie do pobierania próbek AssureSwab składa się z wacika z końcówką z dakronu i bulionu letheen ułatwiającego odzyskiwanie bakterii. Może być używane z większością systemów błonowych i płytkowych, w tym z metodą SimPlate. Urządzenie do pobierania próbek AssureSwab może być używane zarówno na mokrych, jak i suchych powierzchniach w celu monitorowania środowiska przetwarzania w ramach programu monitorowania HACCP.
Other Notes
100 Sampling devices
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • Dry Chamber
    Karta charakterystyki
  • Wet Chamber
    Karta charakterystyki
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)