Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.20
EC Number:
229-193-1
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
107210
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
assay
~90% (GC)
refractive index
n
bp
191 °C/30 mmHg (lit.)
mp
37-38 °C (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(O)CN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO3/c9-6-7(10)5-8-1-3-11-4-2-8/h7,9-10H,1-6H2
InChI key
VZBNUEHCOOXOHR-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?