Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshelf life
6‑12 mo.
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71013-100
application(s)
food and beverages
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
2-8°C
General description
GDS Top 6 STEC Tq to zautomatyzowany system amplifikacji kwasu nukleinowego do wykrywania genu eae w następujących wybranych serogrupach O bakterii E. coli: O103, O111, O121, O145, O26 i O45. Assurance GDS wykorzystuje zastrzeżoną procedurę przygotowania próbek opartą na IMS w celu wyizolowania organizmów należących do tych konkretnych 6 serogrup O przed analizą genetyczną na obecność genu eae.
Application
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Features and Benefits
- Sekwencyjne podejście do wykrywania Top STEC. Po przygotowaniu próbek za pomocą IMS przeciwko 6 grupom O, próbki są analizowane na obecność (eae) za pomocą testu GDS Top 6 STEC (eae). Pozytywne próbki są następnie analizowane pod kątem obecności genów toksyny Shiga za pomocą testu GDS Shiga Toxin Genes (Top 6).
- Jednoetapowe 10-18-godzinne wzbogacanie w mEHEC, pożywka wzbogacająca wspólna dla wszystkich metod BioControl dla E.coli O157:H7, genów toksyny Shiga i Top STEC.
Other Notes
- Top STEC (eae) Amplification Tubes Tq
- Top 6 STEC Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Top STEC Wash Solution
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?