Merck
71809
Poly(hexafluoropropylene oxide)
suitable for mass spectrometry (MS)
Synonim(y):
Poly(perfluoropropylene oxide)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO[CF(CF3)CF2O]nH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
4 × 10-7 ( 20 °C)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.297
SMILES string
OC(F)(F)C(F)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)C(F)(F)F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)