Przejdź do zawartości
Merck

71968

Sodium sulfate solution

standard, 0.5 M

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
Na2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.04
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3648446
eCl@ss:
32039090
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


concentration

0.5 M

density

1 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów