Merck
78540
Methyl phenylacetate
purum, ≥99.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
EC Number:
202-940-9
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
878795
MDL number:
eCl@ss:
32150211
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.503 (lit.), n20/D 1.507
bp
218 °C (lit.)
density
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl phenylacetate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)