Merck
78682
L-Serine
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Serinum, (S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.09
EC Number:
200-274-3
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1721404
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
form
powder
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: very soluble 359.7 g/L at 20 °C, clear (OECD Test Guideline 105)
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
Precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Serine
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)