Przejdź do
79166
Micro particles based on polystyrene
size: 3 μm
Synonim(y):
Latex beads from PS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
2329,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
MDL number:
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
0 % cross-linked
concentration
10% (solids)
particle size
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
General description
Micro Particles or Latex Beads, commonly known as polystyrene microparticles, are negatively charged colloidal particles. The microparticles are produced through a polymerization reaction of styrene under controlled conditions. The conducive environment of the reaction induces spontaneous coalescent bead formation. Micro Particles or Latex beads are supplied in aqueous solutions composed of polymer particles with water. Polystyrene′s refractive index at 589 nm is 1.5905 and 1.602 at 486 nm.
Application
Micro Particles or Latex Beads is used for a wide variety of applications like:Electron Microscopy.Cell Counter Calibration.Immunodiagnostics, especially for latex agglutination tests, andPhagocytosis Research.
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
729868990478452
description
size: 3 μm
description
size: 10 μm
description
size: 1 μm
description
size: 2 μm
particle size
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
particle size
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
particle size
2 μm std dev <0.05 μm, coeff var <3%
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
crosslinking
0 % cross-linked
crosslinking
2 % cross-linked
crosslinking
0 % cross-linked
crosslinking
2 % cross-linked
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the concentration of microplastics in the suspension?
    1 answer
    1. The concentration of this item is 10% (w/v) polystyrene microplastic solids in an aqueous suspension , which is 100 mg/mL.