Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41104017
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Assurance GDS®
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
storage temp.
room temp
Legal Information
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?