Merck
80901
Lead (impurities)
manufactured by MBH Analytical Ltd (83X PR8)
Synonim(y):
Lead
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.20
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
disks
grade
analytical standard
resistivity
20.65 μΩ-cm
technique(s)
XRF: suitable
diam. × H
40 mm × 15 mm , dimensions are approximate
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Values of analytes vary lot to lot.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)