Przejdź do
82811
Pyridine N-oxide
purum, ≥97.0% (NT)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.10
EC Number:
211-774-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
105257
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (NT)
impurities
≤2% water
bp
270 °C (lit.)
mp
62-67 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H5NO/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)