Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3SO3)3Tm
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
616.14
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
assay
≥97.0% (KT)
SMILES string
[Tm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K
Application
Catalyst for:
- Asymmetric alpha-amination and cycloadditions
- Benzyl etherification
- Condensation of aldehydes, amines and vinyl ethers
- Glycosylation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?