Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22CaO14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.37
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
206-075-8
MDL number:
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications (Not intended for use in preparing injectable dosage forms.)
assay
98.0-102.0% anhydrous basis, 98.0-102.0%
form
powder
impurities
<0.002% heavy metal, <3 ppm Arsenic
color
white
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Ca/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1
InChI key
NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?