Merck
ERMAD482
Ruminant pDNA calibrant
ERM®, certified reference material
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
single component solution
storage temp.
−20°C
Analysis Note
For more information please see:
ERMAD482
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)