Przejdź do
NTSI
Nerve Terminal Staining Kit I
Kit utilizes SynaptoGreen C4 and the sulfonated β-cyclodextrin Advasep-7
Synonim(y):
Nerve Terminal Staining Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Application
The Nerve Terminal Stain Kits are used to detect and study synaptic vesicle recycling in neuronal synapses and neuromuscular junctions. Although each kit employs a different amphiphilic styryl pyridinium dye to visualize the vesicles, the tissue preparation, reagents required, and staining procedures are identical for each. The dyes fluoresce intensely inside plasma membranes but only minimally in aqueous environments.
When neurons are actively releasing neurotransmitters, dye is incorporated into recycled vesicles at the presynaptic terminal. The dye-containing vesicles are not susceptible to subsequent wash steps that remove the excess dye from the outer leaflet of the plasma membrane. Thus only active presynaptic terminals are labeled. Advasep-7 further reduces background by encapsulating the probes, preventing stain from accumulating interstitially.
Other Notes
NTS-I utilizes SynaptoGreen™ C4 and the sulfonated β-cyclodextrin ADVASEP-7.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • SynaptoGreen C4, ≥95% (HPLC), solid
    Karta charakterystyki
  • ADVASEP-7, solid
    Karta charakterystyki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)