Merck
P7971
Potassium alum dodecahydrate
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate, Alum, Potassium alum, Potassium aluminum sulfate dodecahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AlK(SO4)2 · 12H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-141-3
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
meets USP testing specifications
mp
92 °C (lit.)
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)