Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
(16kD)
manufacturer/tradename
InBio
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Źródło:
E. coli Oczyszczanie:
Chromatografia wieloetapowa.
Formuła: Bez konserwantów i nośników w 1X PBS, 0,3M NaCl, 0,4M L-Argininy, pH 8,0. Filtrowany przez filtr 0,22 µm.
Uwagi:
1.) rPis v 1 ma N-końcowy tag 6xHis
E. coli Oczyszczanie:
Chromatografia wieloetapowa.
Formuła: Bez konserwantów i nośników w 1X PBS, 0,3M NaCl, 0,4M L-Argininy, pH 8,0. Filtrowany przez filtr 0,22 µm.
Uwagi:
1.) rPis v 1 ma N-końcowy tag 6xHis
Disclaimer
Do użytku badawczego i komercyjnego in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?