Quality Segment
assay
98.0-102.0% (calc. on dry substance, T)
optical activity
[α]/D -24±1.5°, c = 0.5 in H2O
pH
5.5-7.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Be: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Ti: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Zr: ≤5 mg/kg
SMILES string
O=C1CC[C@H](N1)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@@H]2CCC(=O)N2
InChI
1S/2C5H7NO3.Mg/c2*7-4-2-1-3(6-4)5(8)9;/h2*3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*3-;/m00./s1
InChI key
JQAACYUZYRBHGG-QHTZZOMLSA-L
Application
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?