Merck
18775
AZCL-Hydroxyethylcellulose
substrate for celllulase
Synonim(y):
Azurine-cross-linked hydroxyethylcellulose
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)