Merck
212A-500
Pożywka do wzrostu komórek MesoEndo bez antybiotyków (500 ml)
Supplied by Cell Applications, Inc.
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pożywka do wzrostu komórek MesoEndo bez antybiotyków (500 ml),
form
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Gotowe do użycia nośniki typu "wszystko w jednym
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)