Przejdź do
29311
CHES
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonim(y):
2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
276,75 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.29
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-115-6
Beilstein/REAXYS Number:
2967601
MDL number:
276,75 zł
Cena katalogowa369,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
powder
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05%
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
3.0-5.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
useful pH range
8.6-10.0
pKa (25 °C)
9.3
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.08, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
OS(=O)(=O)CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12)
InChI key
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclohexylaminoethanesulfonic acid (CHES) is a buffering agent. Its structure contains a hydrophilic taurine (2-aminoethanesulfonic acid) moiety and a hydrophobic cyclohexyl group. CHES binds to the active site of several enzymes and inhibits substrate binding and enzymatic activity. Therefore, CHES may be used as a scaffold for new drug development for regulating enzyme activity.
Application
2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid (CHES) has been used in the preparation of dimethyl trisulfide- polysorbate 80 (DMTS-PS80) formulation.
Other Notes
Buffer for studying pH-dependent processes in enzymology; Has a high affinity for the iodoacetate binding site of liver alcohol dehydrogenase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2885C8210
CHES BioUltra, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
29311
CHES
CHES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
C2885
CHES
CHES BioXtra, ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
C8210
CHES
description
BioUltra, ≥99.5% (T)
description
≥99.0% (titration)
description
BioXtra, ≥99.0% (titration)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioXtra
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
crystalline
form
powder
pH
3.0-5.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
3.0-5.0 (103.6 g/L)
pH
3.0-5.0 (0.5 M in H2O)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 0.6 g/25 mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHES
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)