Przejdź do
300-05A
Ludzkie komórki śródbłonka tętnicy wieńcowej: HCAEC, dorosłe
Synonim(y):
Komórki HCAEC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human coronary artery (normal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human coronary artery (normal)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
HCAEC stanowi doskonały system modelowy do badania wszystkich aspektów funkcji i chorób układu sercowo-naczyniowego i został wykorzystany w dziesiątkach publikacji naukowych, na przykład w celu:
  • Zrozumienia mechanizmu przeciwzapalnych właściwości HDL i wykazania po raz pierwszy, że dojrzałe miRNA może kontrolować ekspresję genów w komórce, w której nie jest ani transkrybowane, ani przetwarzane (Tabet, 2014).
  • Badanie mechanizmów angiogenezy, a także stresu oksydacyjnego i szlaków związanych ze stanem zapalnym w śródbłonku (Ji, 2009; Wang, 2011; Quinn, 2011; Hung, 2010; Rajesh, 2010; Riegel, 2011; Lin, 2013; Lloid, 2013; Baley-Downs, 2012; Kapur, 2012; Melchior, 2012; Castanares-Zapatero, 2013; Hankins, 2013; Lord, 2013; dela Paz, 2013; Takai, 2013), w tym różnice związane z płcią i rasą u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych (Gardner, 2014).
  • Wyjaśnienie mechanizmów molekularnych różnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym tych związanych z cukrzycą (Vladik, 2011; Kapur, 2011; Dunn, 2013; Leucker, 2013; Liu, 2013, 2014; Morgan, 2014; Torella, 2014).
  • Zrozumienie sposobu działania i efektów ochrony układu sercowo-naczyniowego różnych naturalnych związków, witamin i kandydatów na leki (Candelario, 2013; Ramirez-Sanchez, 2010, 2013; Lee, 2013; Nsimba, 2013; Di Bartolo, 2011; Baotic, 2013; Murphy, 2013; Tan, 2013; Wu, 2012), a także ograniczenie kalorii (Csiszar, 2009, 2013).
  • Opracowanie i ocena rusztowań i hydrożeli do inżynierii tkankowej serca (Singelyn, 2009, 2011; Seif-Naraghi, 2010; Johnson, 2014) oraz nowych strategii leczenia w celu zapobiegania restenozie w stencie (O'Neill, 2009; O'Brien, 2010; Crowder, 2011, 2012; Eppihimer, 2013; Hiob, 2013).
  • Porównanie wpływu BMP-4 na HCAEC i ludzkie komórki śródbłonka tętnicy płucnej (HPAEC) i wykazanie, że tylko w HCAEC leczenie BMP-4 indukowało ROS, aktywowało NF-kB, ICAM-1 i zwiększało adhezję monocytów, wyjaśniając, dlaczego jego regulacja w górę prowadzi do miażdżycy i nadciśnienia w krążeniu ogólnoustrojowym, ale nie płucnym (Csiszar, 2008).
Dodatkowo, HCAEC, wraz z ludzką aortą (HAOEC), tętnicą szyjną (HCtAEC), tętnicą podobojczykową (HScAEC) i tętnicą ramienno-głowową (HBcAEC) zostały wykorzystane do wykazania, że nie tylko naczynia krwionośne z różnych tkanek są wysoce heterogeniczne, ale także różnie oddziałują z leukocytami podczas odpowiedzi zapalnej (Scott, 2013). Autorzy wykazali ponadto, że zróżnicowana N-glikozylacja powszechnie wyrażanych naczyniowych cząsteczek adhezyjnych może być odpowiedzialna za tę heterogeniczność, a także za modulację sygnalizacji w warunkach spoczynku i aktywowanego stanu zapalnego. Wyjaśnia to również, dlaczego określone łożyska naczyniowe mogą być mniej lub bardziej podatne na określone choroby lub bodźce. Co ważne, w przypadku wykorzystania komórek pochodzących z różnych źródeł, wyniki te nie mogłyby zostać przekonująco zweryfikowane ze względu na szereg niekontrolowanych zmiennych, takich jak wiek, rasa, zmienność genetyczna lub styl życia dawców.
Ze względu na złożoną heterogeniczność, która istnieje nie tylko między różnymi dawcami, ale nawet między różnymi łożyskami naczyniowymi u tej samej osoby, rozsądne byłoby potwierdzenie wszelkich nowych ustaleń na pierwotnych partiach komórek pochodzących z kilku różnych źródeł.
Application
funkcje układu sercowo-naczyniowego, angiogeneza, biologia naczyń krwionośnych, regulacja przepływu wieńcowego, funkcje serca, działanie leków rozszerzających naczynia krwionośne, krzepnięcie, fibrynoliza, napięcie ścian naczyń krwionośnych, produkcja cytokin
Biochem/physiol Actions
Tętnica
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 15 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z HCAEC Culture Protocol.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B30005C12222C12221
description
-
description
-
description
500,000 proliferating cells
description
500,000 cryopreserved cells
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
-
growth mode
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
biological source
human coronary artery (normal)
biological source
bovine coronary artery (USDA-inspected cattle)
biological source
human coronary artery
biological source
human coronary artery
morphology
Endothelial
morphology
Endothelial
morphology
( endothelial)
morphology
( endothelial)
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 60
karyotype
-
karyotype
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7791-20-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is the product 300-05A, Human Coronary Artery Endothelial Cells, tested for Covid Sars2?
    1 answer
    1. All donors undergo a risk assessment process in which they are specifically asked if they were potentially exposed to COVID19. After this, the actual testing varies by donor stream.