Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.21
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1492578
Assay:
99%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
reagent type: linker
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
mp
168-170 °C (lit.)
functional group
NHS ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CCC(N1OC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H10N2O6/c14-7-1-2-8(15)12(7)6-5-11(18)19-13-9(16)3-4-10(13)17/h1-2H,3-6H2
InChI key
JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?