Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N8O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(ccc1C(=O)NCCSSCCNC(=O)c2ccc(cc2O)N=[N+]=[N-])N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H18N8O4S2/c19-25-23-11-1-3-13(15(27)9-11)17(29)21-5-7-31-32-8-6-22-18(30)14-4-2-12(24-26-20)10-16(14)28/h1-4,9-10,27-28H,5-8H2,(H,21,29)(H,22,30)
InChI key
QQZOUYFHWKTGEY-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?