Merck
39133
D-Erythrono-1,4-lactone
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
D-Erythronic acid γ-lactone, (3R-cis) (−)-Dihydro-3,4-dihydroxy-2(3H)-furanone, D-Erythronolactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.09
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81073
eCl@ss:
32150319
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (GC)
optical activity
[α]/D -71.0±3.0°, c = 1 in H2O
mp
100-102 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]1COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C4H6O4/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h2-3,5-6H,1H2/t2-,3-/m1/s1
InChI key
SGMJBNSHAZVGMC-PWNYCUMCSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)