Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
form
buffered aqueous solution (100 mM phosphate buffer with 1 mM MgCl2)
specific activity
≥120 U/mL
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-7(16)8(17)10(18-6)14-4-13-5-1-11-3-12-9(5)14/h1,3-4,6-8,10,15-17H,2H2/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
InChI key
MRWXACSTFXYYMV-FDDDBJFASA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 U will cause the phosphorolysis 1 μmol of inosine to hypoxanthine and ribose 1-phosphate per minute at pH 7.4 at 25°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?