Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.19
Beilstein/REAXYS Number:
1685090
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥90.0% (HPLC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥90.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O
InChI
1S/C8H13NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-7,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4?,5-,6+,7?/m0/s1
InChI key
NELQYZRSPDCGRQ-BJBIKLFWSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?