Merck
47156
Atto 725
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150326
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (HPCE)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 725 nm; λem 752 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)