Merck
49556
N,N-Dimethylnonylamine N-oxide 100 mM solution
Synonim(y):
N,N-Dimethylnonylamine N-oxide solution, Detergent Screening Solution 41/Kit-No 66317
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)