Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15N3O4 · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.79 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-871-0
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥85% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 323 nm; λem 464 nm (solvent pH 6.0), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction Product)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(OC(=O)c3ccc(NC(N)=N)cc3)ccc12
InChI
1S/C18H15N3O4.ClH/c1-10-8-16(22)25-15-9-13(6-7-14(10)15)24-17(23)11-2-4-12(5-3-11)21-18(19)20;/h2-9H,1H3,(H4,19,20,21);1H
InChI key
DAFWZROYEOVJAL-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?