Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 252,00 zł |
Informacje o tej pozycji
252,00 zł
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use, with 3151 mg/L dextrose, with 2.5 mM L-glutamine, with 15mM HEPES, with 55 mg/L sodium pyruvate
sterility
sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
sodium pyruvate: 0.055 g/L
phenol red: yes
glucose: 3.15 g/L
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description liquid, suitable for cell culture | description suitable for cell culture | description powder, with 3151 mg/L dextrose, with 2.5 mM L-glutamine, with 55 mg/L sodium pyruvate, without sodium bicarbonate | description With 15 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility - | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| components sodium pyruvate: 0.055 g/L | components phenol red: yes | components phenol red: yes | components sodium pyruvate: 0.055 g/L |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Ham′s Nutrient Mixture F12
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?