Pozwól nam pomócdescription
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
L-glutamine: 4.1 mM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Hink′s TNM-FH medium was developed in 1970 for the culture of cabbagelooper, Tricoplusi in cell. Hink′s TNM-FH medium is a modified Grace′s formulation containing lactalbumin hydrolysate (LAH) and ultrafiltered yeastolate
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8 + 110-17-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?