Merck
52335
N-Hexadecylpyrene-1-sulfonamide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Synonim(y):
N-(Pyrene-1-sulfonyl)hexadecylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H43NO2S
Masa cząsteczkowa:
505.75
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (TLC)
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 350 nm; λem 400 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCNS(=O)(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C32H43NO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-25-33-36(34,35)30-24-22-28-20-19-26-17-16-18-27-21-23-29(30)32(28)31(26)27/h16-24,33H,2-15,25H2,1H3
InChI key
FAXRWJMTLJBKAD-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Hexadecylpyrene-1-sulfonamide may be used in the analysis of drug delivery devices for lipophilic pyrenyl compounds.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)