Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 228,00 zł |
50 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 772,00 zł |
Informacje o tej pozycji
228,00 zł
Nazwa produktu
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/High Modified, with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, with 110 mg/L sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture DME, DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium – high Glucose. Use 13.49 g/L See information sheet, 56499C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions.
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, with 110 mg/L sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture DME, DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium – high Glucose. Use 13.49 g/L See information sheet, 56499C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions. | description With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description DMEM/High Modified, with 4500 mg/L dextrose, with 110 mg/L sodium pyruvate, without ferric nitrate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description liquid, sterile-filtered, with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without sodium pyruvate, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form liquid | form liquid |
| components phenol red: yes | components glucose: high | components L-glutamine: no | components glucose: high |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/High Modified
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4 + 67-48-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?