Merck
62453
Atto 540 Q maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 542-548 nm Amax
suitability
corresponds for UV test, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)