Przejdź do
66540489
UKKi024-B
Human iPS Cell Line
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106509
Biological source:
human peripheral blood
Relevant disease(s):
Brugada syndrome
Reprogramming method:
Sendai virus
Gender:
male
Growth mode:
adherent (pluripotent)
biological source
human peripheral blood
reprogramming method
Sendai virus
description
age (30-34)
manufacturer/tradename
EBiSC™
gender
male
growth mode
adherent (pluripotent)
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
relevant disease(s)
Brugada syndrome
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC) to dorosłe komórki, które zostały przeprogramowane do stanu przypominającego embrionalne komórki macierzyste. Komórki te mogą replikować się w nieskończoność lub, w kontrolowanych warunkach, różnicować się w dowolny inny typ komórek, taki jak komórki nerwowe, serca lub wątroby. Badacze medyczni mogą wykorzystywać komórki iPS do testowania reakcji różnych pacjentów na nowe leki lub do analizowania rozwoju chorób genetycznych.
Bank komórek macierzystych EBiSC to kolekcja ludzkich komórek iPS dostępna dla badaczy akademickich i komercyjnych do wykorzystania w modelowaniu chorób i innych formach badań nad komórkami macierzystymi. Początkowa kolekcja została wygenerowana z szerokiej gamy dawców reprezentujących określone tła chorobowe i zdrowe grupy kontrolne. EBiSC ustanowiło wiele rutynowych procedur gromadzenia, rozszerzania i charakteryzowania ludzkich linii komórek iPS. Bank komórek macierzystych obejmuje linie komórek iPSC pochodzące z chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, demencja, choroba neuronu ruchowego (ALS) - i choroba Huntingtona), chorób oczu i serca, a także linie od zdrowych dawców kontrolnych w celu dopasowania wieku i płci.
Biochem/physiol Actions
Depozytariusz
Klinikum der Universität zu Köln
Pochodzenie
Typ komórek pierwotnych: Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej
Rok pobrania tkanki: 2016
Liczba przeprogramowanych pasaży: 0
Metoda przeprogramowania
Typ wektora: Nieintegrujący
Wektor: Wirus Sendai
Lista genów:
KLF4
MYC
POU5F1
SOX2
Czy wektor reprogramujący jest wykrywalny? Nie
Zastosowane metody: pcr
Uwagi dotyczące wykrywania wektora reprogramującego: brak wirusa Sendai
Pliki pokazujące ekspresję lub wyciszenie wektora reprogramującego: Obraz / Wynik
Warunki wolne od kseno: nie
Uzyskane w ramach gmp: nie
Dostępne jako klasa kliniczna: nie
Charakterystyka
Analiza komórek niezróżnicowanych
Ekspresja markera:
Marker Ekspresja Immunobarwienie RT-PCR FACS Test enzymatyczny Profile ekspresji
SOX2 Tak -
CD90 Tak -
NANOG Tak - -
FOXD3 Nieznany -
TRA 1-80 Tak - -
SSEA-4 Tak - -
DNMT3b Nieznany -
OCT 4 Tak - -
SSEA-1 Tak -
Morfologia:
Kontrola rozmrażania NP0133-1
Kontrola rozmrażania NP0133-1
Potencjał różnicowania
Ektoderma:
Ektoderma
Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Ekspresja markera
Nestin Tak
Morfologia:
ekspresja NESTIN w zróżnicowanej linii komórek iPS NP0133-1
Endoderma:
Endoderma
Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Ekspresja markera
SOX17 Tak
Morfologia:
Ekspresja SOX17 w zróżnicowanej linii komórek iPS NP0133-1
Mezoderma:
Mezoderma
Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Ekspresja markera
BRACHYURY Tak
Morfologia:
Ekspresja BRACHYURY w zróżnicowanej linii komórek iPS NP0133-1
Mikrobiologia / Badania przesiewowe w kierunku wirusów
HIV 1: Negatywny
HIV 2: Negatywny
Wirusowe zapalenie wątroby typu B: Negatywny
Wirusowe zapalenie wątroby typu C: Negatywny
Mycoplasma: Negatywny
Sterylność
Inokulacja dla wzrostu mikrobiologicznego: Nie wykryto zanieczyszczeń
Mycoplasma: Nie wykryto
Żywotność: Żywotność po kriokonserwacji
Genotypowanie
Kariotypowanie
Numer pasażu: 32
Kariotyp linii komórkowej: Nie zaobserwowano większych aberracji chromosomalnych
Metoda kariotypowania: Kariotypowanie molekularne metodą SNP array
Obraz / Wynik
STR/Fingerprinting: Zarejestrowano profil 16 alleli, a dane są dostępne na żądanie po zakupie linii komórkowej.
Preparation Note
Medium: -
Metoda pasażu: -
Matryca: -
StężenieCO2: -
Stężenie O2: -
Temperatura: -
Other Notes
Uwaga: EAUA i CLIP muszą zostać wypełnione przed realizacją zamówienia.
Legal Information
EBiSC is a trademark of Fraunhofer-Gesellschaft
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10108-64-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)