Merck
68614
PEG 20000 12% – Tris pH 8; 100 mM solution
Synonim(y):
Crystallization solution 37/Kit-No 02528
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)