Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H24N4O2S · C2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8665808
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C13H24N4O2S.C2HF3O2/c14-6-3-7-15-11(18)5-2-1-4-10-12-9(8-20-10)16-13(19)17-12;3-2(4,5)1(6)7/h9-10,12H,1-8,14H2,(H,15,18)(H2,16,17,19);(H,6,7)/t9-,10-,12-;/m0./s1
InChI key
XIFKYHZIURRTHB-SVMJMOIZSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Novel reagent for labeling of electrophilic derivatives with biotin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?