Przejdź do
72713
L-3-Aminoisobutyric acid
≥97.0% (TLC)
Synonim(y):
(+)-β-Aminoisobutyric acid, (2S)-3-Amino-2-methylpropanoic acid, (S)-β-AIB, (S)-β2-Homoalanine, (S)-3-Amino-2-methylpropionic acid, L-α-Methyl-β-alanine, S-BAIBA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
599,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.26
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Assay:
≥97.0% (TLC)
Form:
powder
599,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 13±2°, c = 1 in 0.5 M HCl
SMILES string
C[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
QCHPKSFMDHPSNR-VKHMYHEASA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)