Merck
74563
Imidazol hydrochloride pH 7.0; 0.05M – Polyethylene glycol 3350 20% (v/v) solution
Synonim(y):
Crystallization solution 31/Kit-No 86684
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
pH
7.0±0.2 ( in neat)
density
1.03 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)