Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.40
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
SMILES string
CC1=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c2ccccc2C1(C)C
InChI
1S/C15H21NO3S/c1-12-15(2,3)13-8-4-5-9-14(13)16(12)10-6-7-11-20(17,18)19/h4-5,8-9H,6-7,10-11H2,1-3H3
InChI key
XTNXDHCAMPMVRG-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?