Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
eCl@ss:
38100201
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
biological source
synthetic
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 40,000
composition
sulfur content, 16-20%
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose (substitution)
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average mol wt 40,000 | description average mol wt 40,000 | description average mol wt 150,000 | description average mol wt 4,000 |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mol wt average mol wt 40,000 | mol wt average mol wt 40,000 | mol wt - | mol wt - |
| loss ≤10% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?