Merck
78582
MES pH 6.5; 0.05M – Sodium chloride 0.2M – L-Glutathione red. 0.005M – L-Glutathione ox. 0.001M solution
Synonim(y):
Crystallization solution 15/Kit-No 96827
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)